Learn More
Palintest™ Kit de efluentes de aguas residuales
Marca:  Palintest™ SP304
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 2509 Chem class : 8 Pack group : II
Código de producto. 11918976
  • 378.42€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Gama de productos de agua potable, aguas residuales y agua de proceso
Recipientes para muestras 3 x 100 ml, tubos de ensayo 2 x 10 ml, tubo de turbidez 1 x 13″, 1 termómetro, 1 comparador de disquetes, 1 cepillo para tubos de ensayo, reactivos para acidificantes SE, valor de permanganato y pH universal
Kit de efluentes de aguas residuales
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • photometry test kit sulphate 0-200PPM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver consejos médicos en esta etiqueta).
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium permanganate, potassium hydrogen sulphate
Certificados
Ver productos accesorios