Learn More
Seward™ Gradillas para bolsas Stomacher™
Ayudan a organizar las bolsas de muestras
59.60€ - 358.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para bolsas |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Transparente |
Material | Polymer |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10319227
|
Seward™
BA6091 |
Mezcladores de laboratorio Stomacher 400 | Bolsas |
59.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10748898
|
Seward™
BA6096 |
Stomacher 400 | Bolsas (10) |
358.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11865640
|
Seward™
BA6094 |
Stomacher 3500 | Bolsas |
200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11311434
|
Seward™
BA6090 |
Stomacher 80Biomaster | Bolsas (10) |
81.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Help to organize sample bags
- Construcción de polímero de plástico de alto grado
- Proporcionan el almacenamiento perfecto para la manipulación de muestras en bolsa Stomacher para entornos de trabajo más limpios y productivos
- Perfectas para cargar bolsas con cierre de preenriquecimientos en la estufa microbiológica
- Se desmontan y limpian fácilmente con la mayoría de desinfectantes de laboratorio (no esterilizables en autoclave)
Especificaciones
Gradilla para bolsas | |
Transparente | |
No estéril | |
1 |
No esterilizable en autoclave | |
Polymer | |
Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas | |
1 |