Learn More
Fisherbrand™ Microscopio vertical para biología de la serie SFC-100
Método ideal para introducir a los estudiantes en el mundo de la microscopía. El microscopio biológico vertical Fisher Scientific™ serie SFC-100 tiene óptica de alta calidad, fabricada al 100 % de vidrio recubierto ópticamente, lo que garantiza una imagen nítida y clara.
Marca: Fisherbrand™ PF1221A201
182.40 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El sistema óptico, compuesto al 100 % por cristal con recubrimiento óptico, asegura imágenes claras y nítidas
- Opciones con innovadora iluminación LED inalámbrica, que no produce calor, o con el sistema de iluminación estándar de tungsteno
- La sólida estructura metálica garantiza su uso a largo plazo en el aula
- Sistema de enfoque grueso y fino con ajuste de tensión
Especificaciones
Condensador 0,65 N.A. con diafragma iris | |
Iris | |
Monocular | |
4X, 10X, 40X | |
DIN Acromático | |
Tapa antipolvo, cargador y baterías | |
Sistema óptico finito, 160 mm | |
6,1 lb | |
100/240 V, enchufe UE |
Platina plana con pinzas para muestra; tamaño: 12 x 11 cm (4,7 x 4,3 pulg.) | |
WF10X/18 mm con puntero, bloqueable | |
LED | |
SFC-100FLED | |
Microscopio | |
Revólver giratorio triple con resortes de parada | |
6,8 × 5,3 × 14,1 pulg (17,5 × 13,5 × 36 cm) | |
2,8 kg |
Título del producto
Fisherbrand™ Microscopio vertical para biología de la serie SFC-100 > Modelo: SFC-100FLED sin cable; 100 a 240 V, enchufe europeo; LED 3 W
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido