Learn More
Cytiva Medios SFM4Transfx-293
Promueva la transfección mediante lipofección y fomente el crecimiento de cultivos HEK 293 con medios HyClone™ SFM4Transfx-293 sin componentes derivados de animales y sin suero.
Marca: Cytiva SH30860.LS
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- ADCF
- Supports high transfection efficiency
- Metabolically designed for high cell yield and recombinant protein/vector production
- Allows for direct or sequential adaptation
- Component traceability
- Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Spezifikation
cGMP | |
SFM4Transfx-293 without L-Glutamine (liquid), 6 x 1000mL | |
No Glutamine, No Animal Derived Components |
2° to 8°C | |
Liquid | |
6 x 1000 mL |