Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular SFX-Insect™
Diseñados para favorecer la proliferación de varias líneas de células de insectos y la producción de diversas proteínas recombinantes. El medio de cultivo celular SFX Insect™ HyClone™ es un medio sin proteínas que apoya el crecimiento del cultivo celular.
Marca: Cytiva SH30350.02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Medios sin proteínas
Especificaciones
cGMP | |
Polvo | |
No estéril | |
Glutamina, Poloxámero 188 | |
5 L |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad | |
Medio de células de insectos | |
No estériles | |
Sin bicarbonato sódico, Sin proteínas, Sin rojo fenol, Sin HEPES |