Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento cónico de entrada para SGC
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09205825
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimadzu
Especificaciones
Revestimientos de entrada para GC | |
95 mm | |
5 mm |
25/paq. | |
3,4 mm |