Learn More
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Mechanically robust for long lifetimes
65.70€ - 89.05€
Especificaciones
Material | 15 % grafito/85 % vespel |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | GC |
Tipo | Empalme de reducción |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tipo | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diámetro interior (métrico) | Tipo | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15298893
|
SGE™
0726673 |
0,6 cm | Empalme de reducción | 0,74 cm | 0,95 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10075350
|
SGE™
0726702 |
0,05 cm | Empalme de reducción | 0,74 cm | 0,64 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12736358
|
SGE™
072673 |
0,63 cm | Empalme de reducción | 0,74 cm | 0,95 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10507922
|
SGE™
072655 |
0,08 cm | Empalme de reducción | 0,37 cm | 0,32 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10300661
|
SGE™
072654 |
0,05 cm | Empalme de reducción | 0,37 cm | 0,32 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16672632
|
SGE™
072671 |
0,08 cm | Empalme de reducción | 0,74 cm | 0,64 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12663016
|
SGE™
072663 |
0,02 cm | Empalme de reducción | 0,37 cm | 0,32 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10340611
|
SGE™
072663 |
0,02 cm | Empalme de reducción | 0,37 cm | 0,32 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12776348
|
SGE™
072659 |
0,03 cm | Empalme de reducción | 0,37 cm | 0,32 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
- Forman una sujeción fuerte con columna capilar
- Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
- Se deben volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
- No se pueden reutilizar
- Preacondicionados con nitrógeno para rendimiento de bajo sangrado
Specifications
15 % grafito/85 % vespel | |
GC | |
Empalme de reducción |