Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle
Used with Rheodyne™ and Valco™ Valves. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle have a 22 gauge.
66.65€ - 283.00€
Especificaciones
Tipo | Jeringa |
---|---|
Calibre de aguja | 22 G |
Para utilizar con (aplicación) | Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne™, instrumental SSI y Valco |
Diámetro interior (imperial) | 0,028 in |
Diámetro interior (métrico) | 0,71 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10176920
|
SGE™
002300 |
Émbolo SuperFlex, aguja LC fija |
69.20€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10005460
|
SGE™
002315 |
Jeringa de válvula HPLC con aguja LC fija |
283.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15228453
|
SGE™
002335 |
Jeringa de aguja extraíble con émbolo extraíble |
66.65€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Fixed needle
- For use with For Rheodyne™ and Valco™ Valves
Especificaciones
Jeringa | |
Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne™, instrumental SSI y Valco | |
0,71 mm |
22 G | |
0,028 in | |
10 μl |