Learn More
SGE™ Columna capilar (WAX) BP20
Código de producto. 12935591
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12935591 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
15278673 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
12664955 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12965581 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12995581 30 m 0,53 mm 1 μm cada uno
15248683 60 m 0,53 mm 1 μm cada uno
6 options
Código de producto. 12935591
Marca: SGE™ 054438
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columna WAX estándar en el sector
  •  Fase de polietilenglicol muy polar (PEG)
  • Entrecruzada para mayor estabilidad y un mejor lavado
  • También es ideal para uso con xileno o isómeros aromáticos
  • película de 0,1 a 1 μ de grosor: de 20 ° A 260/280 °C
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Polietilenglicol
Para utilizar con (aplicación) GC, Cetonas, Análisis de aldehídos, Análisis de aromatícos
Tamaño de partículas 0,5 μm
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 30 m
Polaridad Polar