Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Agilent™ GC
Designed for Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
392.00€ - 441.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) 7,85 cm
Product Type Specs Revestimiento estándar Connectite
Cantidad 5/paq.
Diámetro interior (métrico) 0,4 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,63 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Geometría Precio Cantidad y disponibilidad  
Product Code Brand Para utilizar con (equipo) Geometría Price Quantity & Availability  
15249013
View Documents
SGE™
092324
Autosystem Perkin Elmer y Clarus 500 Estándar
392.00€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
para ver el stock
Add to basket
15269013
View Documents
SGE™
092326
Agilent 7890, 6890, 6850HP4890 y 5890 Orificio inferior
441.00€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
  • Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
  • Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
  • 6.3mm OD, 4mm ID; 78.5mm length
Specifications
Specifications
7,85 cm
5/paq.
0,63 cm
Revestimiento estándar Connectite
0,4 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications