Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Thermo Scientific™ GC
Designed for use with Thermo Scientific TRACE™ and FOCUS™ GCs
376.00€ - 492.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 10,5 cm |
---|---|
Cantidad | 5/paq. |
Diámetro interior (métrico) | 0,5 cm |
Diámetro exterior (imperial) | 0,8 cm |
Para utilizar con (equipo) | Sistemas de GC Trace y Focus Thermo Scientific |
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Product Type Specs | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15279023
|
SGE
092336 |
Revestimiento con rificio inferior Connectite | 5/paq. |
492.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15239023
|
SGE
092334 |
Revestimiento estándar Connectite | 5/paq. |
376.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
- Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
- Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
- 8mm OD, 5mm ID; 105mm length
Especificaciones
10,5 cm | |
0,5 cm | |
Sistemas de GC Trace y Focus Thermo Scientific |
5/paq. | |
0,8 cm |