Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC LC
El cuerpo de vidrio de borosilicato y las agujas de acero inoxidable proporcionan resistencia e inercia. La parte trasera permite determinar el volumen de forma rápida y precisa.
Marca: Trajan™ 002710
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Jeringas resistentes a las altas temperaturas para aplicaciones headspace con temperaturas de hasta 150 °C
- Con opción de cerrar el émbolo de PTFE para un funcionamiento más sencillo y a prueba fugas: adecuado para muestras de líquidos y gases, con émbolos reemplazables
- Las especificaciones de las jeringas se ajustan exactamente a los soportes de CTC para garantizar un ajuste adecuado y un funcionamiento fiable
Especificaciones
22 G | |
0,72 mm | |
2 in | |
10F-CTC-LC | |
10 μl | |
LC |
0,028 in | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento | |
Jeringa para muestreador automático | |
Unidad | |
51 mm | |
Fijo |
Título del producto
Trajan™ Jeringas para muestreadores automáticos CTC LC > Sin émbolo con punta de PTFE; capacidad: 10 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido