Learn More
Trajan™ CTC PAL HPLC Fixed Needle Autosampler Syringe
Código de producto. 12967526
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
100 μl
500 μl
Modelo:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0,4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0,4)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12967526
Marca: Trajan™ 005720
El cuerpo de vidrio de borosilicato y las agujas de acero inoxidable proporcionan resistencia e inercia. La parte trasera permite determinar el volumen de forma rápida y precisa.
  • Jeringas resistentes a las altas temperaturas para aplicaciones headspace con temperaturas de hasta 150 °C
  • Con opción de cerrar el émbolo de PTFE para un funcionamiento más sencillo y a prueba fugas: adecuado para muestras de líquidos y gases, con émbolos reemplazables
  • Las especificaciones de las jeringas se ajustan exactamente a los soportes de CTC para garantizar un ajuste adecuado y un funcionamiento fiable
Especificaciones
Calibre de aguja 22 G
Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
Tipo de producto Jeringas con aguja fija
Modelo 100F-CTC-GT-LC(0,4)
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja LC