Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 10 to 50μL GC Autosampler Syringes
Improves sensitivity of MS Analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
Marca: Trajan™ 0355532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Garantiza que la contaminación cruzada se reduzca a niveles más bajos que en las mejores jeringas de aguja fija disponibles. En caso de daño en la aguja, las agujas Diamond MS proporcionan una alternativa rentable a la compra de una jeringa completa de aguja fija.
- Las agujas ultrasuaves reducen la interacción no específica entre la muestra y la aguja.
- Reducen aún más las interacciones de las muestras con una aguja con recubrimiento hidrófobo o hidrófílo
Especificaciones
23 G | |
0,11 mm | |
0,63 mm | |
Ultra Smooth Coating | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
De 10 to 50 μl | |
Cono |
0,004 in | |
0,024 in | |
Cromatografía de gases | |
1,96 in | |
Unidad | |
50 mm | |
CTC PAL |