Learn More
SGE™ Jeringa analítica automatizada portátil Evol™
Descripción
El sistema eVol™ unifica dos dispositivos de precisión— una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada (pendiente de patente) XCHANGE™. Las jeringas analíticas XCHANGE™ se pueden cambiar rápida y fácilmente, lo que permite que se usen con líquidos y métodos individuales, a la vez que se evita la contaminación cruzada de los reactivos.
- Sistema de dispensación de desplazamiento positivo controlado digitalmente
- Programable— permite procedimientos de manipulación de líquidos independientes del usuario
- Se calibra fácilmente para garantizar una dispensación precisa
- Almacena factores de calibración para hasta diez jeringas XCHANGE™
- Interfaz de usuario con rueda táctil
- Pantalla a todo color
Aplicaciones:
- Preparación de patrones de calibración
- Adición de patrones internos
- Dispensación precisa de líquidos no acuosos
- Dilución de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,0047 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,12 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de patrones de calibración, adición de patrones internos |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Tipo de producto | Jeringa analítica Evol |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Mostrar más |