Learn More
Trajan™ Columnas capilares para GC BP10 (1701)
Código de producto. p-4517344
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10025300
Marca: Trajan™ 054253
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas específicamente para la separación de los pesticidas organoclorados enumerados en los métodos de la EPA 608 y 8081
  • Columna altamente inerte
  • Sangrado bajo
  • Puede aclararse con disolvente
  • Ideal para los métodos EPA 608 y 8081, pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos
    Especificaciones
    Temperatura máxima 280/300 °C
    Diámetro interior (métrico) 0,22 mm
    Fase estacionaria 14 % cianopropilfenilopolisiloxano
    Tipo USP G46
    Para utilizar con (aplicación) Análisis medioambiental (métodos EPA 608 y 8081), Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico
    Intervalo de temperatura De - 20 °C a + 280/300 °C
    Grosor de película 0,25 μm
    Longitud (métrico) 25 m
    Material de embalaje Forte™ BP10 (1701)
    Polaridad Moderadamente polar
    Recubrimiento Sílice fundido