Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC BP20 (parafina)
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Características
- Columna de parafina estándar en el sector
- Enlazada y entrecruzada
- Puede aclararse con disolvente
Aplicaciones
- Se utiliza para la separación de alcohol, ácidos libres, ácidos grasos ésteres metílicos, aromáticos, disolventes y aceites esenciales
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Unión de hidrógeno o interacciones dipolo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de alcohol, Ácidos libres, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis aromático, Disolventes y aceites esenciales |
| Intervalo de temperatura | 20 °C a 260/280 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Polaridad | Polar |
| Mostrar más |