Learn More
SGE™ Jeringa con émbolo estanco al gas con Luer Lock de PTFE
Jeringas headspace con sonda Luer lock especial
Marca:  SGE™ 008975
Código de producto. 10553904
  • 266.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para muestreo de gases del suelo
  • La sonda especial Luer lock tiene un orificio lateral para una toma de muestras más eficiente
  • Equipado con una válvula (SVLL)
  • Estanco a los gases
  • Volumen: 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
Para muestreo de gases del suelo
Jeringa con émbolo
10 mL
Válvula Luer-Lock de PTFE
Unidad