Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja fija
Código de producto. 10229250
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Calibre de aguja:
22 G
25 G
26 G
Modelo:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo unitSize
10229250 10 μl 26 G 10F-GT cada uno
15298443 10 μl 26 G 10F-GT paquete de 6
15208453 10 μl 26 G 10F-GT-7 cada uno
10167450 50 μl 25 G 25F-GT cada uno
10035540 100 μl 25 G 25F-GT cada uno
10702772 250 μl 25 G 250F-GT cada uno
10106930 500 μl 25 G 500F-GT cada uno
10605093 1 mL 22 G 1MDF-GT cada uno
12780710 2,5 ml 22 G 2.5MDF-GT 1 PCS
10546772 25 μl 25 G 25F-GT cada uno
10 options
Código de producto. 10229250
Marca: SGE™ 002200
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in
Diámetro exterior (métrico) 6,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 10F-GT
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Bisel fijo