Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock extraíbles
Código de producto. 11971134
Click to view available options
Tipo de conexión:
Luer Lock, extraíble
Luer Lock, fijo
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
13,7 mm
18 mm
32,6 mm
40,6 mm
Modelo:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11971134
Marca: SGE™ 009462
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Las jeringas Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 120 °C
Modelo 25MDR-LL-GT
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 mL
Tipo de conexión Luer Lock, extraíble