Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos Luer-Lock extraíbles
Código de producto. 16622652
Click to view available options
Tipo de conexión:
Luer Lock, extraíble
Luer Lock, fijo
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
13,7 mm
18 mm
32,6 mm
40,6 mm
Modelo:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 16622652
Marca: SGE™ undefined
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Las jeringas Luer-Lock™ se suministran sin agujas: hay que solicitarlas por separado
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro exterior (imperial) 0,53 in
Diámetro exterior (métrico) 13,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, cono Luer macho Kel-F para inertes
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 120 °C
Modelo 5MDR-LL-GT
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 5 mL
Tipo de conexión Luer Lock, extraíble
Mostrar más Mostrar menos
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt