Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja extraíble
Código de producto. 10299100
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,31 in
0,34 in
0,42 in
0,53 in
Estilo de punta de aguja:
Bisel extraíble
Bisel fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10299100
Marca: SGE™ 003250
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), PTFE (punta)
Calibre de aguja 25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 25R-GT
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Línea de productos SGE
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Bisel fijo
Tipo de conexión Extraíble
Graduated Sí