Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja extraíble
Código de producto. 10412001
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,31 in
0,34 in
0,42 in
0,53 in
Estilo de punta de aguja:
Bisel extraíble
Bisel fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Diámetro exterior (imperial) Estilo de punta de aguja unitSize
10412001 10 mL 23 G 0,25 in Bisel extraíble cada uno
12947536 10 μl 26 G 0,25 in Bisel extraíble paquete de 6
10635661 10 μl 26 G 0,25 in Bisel extraíble cada uno
10299100 25 μl 25 G 0,31 in Bisel fijo cada uno
11951134 50 μl 25 G 0,31 in Bisel extraíble cada uno
10095510 100 μl 25 G 0,31 in Bisel extraíble cada uno
10473039 250 μl 25 G 0,31 in Bisel extraíble cada uno
10625851 500 μl 25 G 0,31 in Bisel extraíble cada uno
10025530 1 mL 23 G 0,34 in Bisel extraíble cada uno
10518312 2,5 ml 23 G 0,42 in Bisel extraíble cada uno
10710662 5 mL 23 G 0,53 in Bisel extraíble cada uno
11 options
Código de producto. 10412001
Marca: SGE™ 008900
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in
Diámetro exterior (métrico) 6,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, sello de politetrafluoroetileno (PTFE), resorte y tuerca
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 120 °C
Modelo 10MDR-GT
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 mL
Estilo de punta de aguja Bisel extraíble
Tipo de conexión Extraíble