Learn More
SGE™ Jeringas estancas a los gases: modelos con aguja extraíble
Código de producto. 10473039
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,31 in
0,34 in
0,42 in
0,53 in
Estilo de punta de aguja:
Bisel extraíble
Bisel fijo
Packungsgröße:
cada uno
paquete de 6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10473039
Marke: SGE™ 006250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Adecuadas para muestras de líquidos o gases
  • Capacidades de 10 μl a 100 ml
  • Hechas de vidrio de borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Luer Kel-F™ (si procede)
  • Las agujas se alinean con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la exactitud y la precisión en un < ± 1 %
  • Émbolos reemplazables en todos los modelos
  • Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Spezifikation
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Calibre de aguja 25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Apto para gases o líquidos para máxima inercia
Incluye Protección del émbolo, la aguja está pegada al cuerpo con pegamento de epoxi resistente a disolventes
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Modelo 250R-GT
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Estilo de punta de aguja Bisel extraíble
Tipo de conexión Extraíble
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.