Learn More
Trajan™ GC Capillary Column Connectors: Replacement μ-Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
159.96€
Especificaciones
Tipo | μ-Uniones de repuesto |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conector de columna capilar para GC |
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conexiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15248943
|
Trajan™
073573 |
De 0,1 a 0,32 mm y 0,53 mm |
159.96€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15258943
|
Trajan™
073572 |
De 0,1 a 0,32 mm y 0,1 a 0,32 mm |
159.96€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15278943
|
Trajan™
073574 |
0,53 mm y 0,53 mm |
159.96€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Next generation ferrule system for gas chromatography
- Eliminates leaks
- No contamination
- No need to retighten after temperature cycling
- Cleaner spectra for better library matches
Especificaciones
μ-Uniones de repuesto | |
Conector de columna capilar para GC |