Learn More
SGE™ Revestimientos cónicos dobles internos para GC
Para diversos instrumentos para GC
Marca: SGE™ 092018
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
- Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
- La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
Especificaciones
Junta cónica doble | |
5/paq. | |
0,4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |
Revestimiento dividido/sin división | |
7,85 cm | |
0,63 cm |