Learn More
SGE™ Jeringa de cebado de bomba de LC
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Luer lock fijo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para inyección de llenado del bucle o lavado del bucle de muestra |
| Tipo de producto | Jeringa manual |
| Modelo | 5MDF-LL-GT |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Estilo de punta de aguja | LC |