Learn More
SGE™ Jeringas manuales para válvulas Rheodyne™ y Valco™
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Modelo:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Calibre: 22
- Longitud de la aguja: 5,08cm
- Estilo de punta: LC
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,71 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Jeringa manual |
| Modelo | 1MDR-LC-GT |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Mostrar más |