Learn More
SGE™ Jeringas manuales para válvulas Rheodyne™ y Valco™
Código de producto. 10688143
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Modelo:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10688143
Marca: SGE™ 006310
El tamaño de la inyección determina el volumen que tendrá
  • Calibre: 22
  • Longitud de la aguja: 5,08cm
  • Estilo de punta: LC
Especificaciones
Calibre de aguja 22 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa manual
Modelo 250R-LC
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Estilo de punta de aguja LC
Para utilizar con (equipo) Válvulas Rheodyne y Valco
Tipo de conexión Extraíble