Learn More
SGE™ Jeringas manuales para válvulas Rheodyne™ y Valco™
Descripción
- Calibre: 22
- Longitud de la aguja: 5,08cm
- Estilo de punta: LC
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,71 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Jeringa manual |
| Modelo | 500R-LC |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Estilo de punta de aguja | LC |
| Mostrar más |