Learn More
Trajan™ Carlo Erba On-Column Syringe
On-column syringes require the needle OD to be smaller than the ID of the capillary column with which it is used. For use with Carlo Erba products
95.40€ - 139.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 0,23 mm |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa en columna |
Longitud de la aguja (métrico) | 75 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10626231
|
Trajan™
000380 |
5 μl | 75 mm |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10015510
|
Trajan™
002500 |
10 μl | 75 mm |
95.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Designed for on-column injections
Especificaciones
0,23 mm | |
Jeringa en columna | |
75 mm |