Learn More
Trajan™ Revestimientos PerkinElmer
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca:  Trajan™ 092097
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10442531
  • 101.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento GC de entrada, restricción de cuello de cisne embutido de 0,25 mm de DI
88 mm
2 mm
5/paq.
1 mm