Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 10 ul
Fabricado de acero inoxidable
Marca: SGE™ 037745
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricado de acero inoxidableEspecificaciones
Stainless Steel | |
0,004 in | |
0,11 mm | |
1,6 in | |
40 mm | |
Jeringas (10 μl) |
26 G | |
0,01 in | |
0,25 mm | |
Aguja de repuesto | |
Cono |