Learn More
Trajan™ Fixed Needle Syringe for Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves
Fixed needle replacement for manual syringes. For use with Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, and Valco Valves
57.60€ - 83.20€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
---|---|
Calibre de aguja | 22 G |
Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,37 mm |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,028 mm |
Tipo de producto | Jeringa manual |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10462721
|
Trajan™
004300 |
50 μl |
57.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10627171
|
Trajan™
003300 |
25 μl |
64.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10025480
|
Trajan™
007300 |
500 μl |
83.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10209060
|
Trajan™
006300 |
250 μl |
71.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI valves
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo) | |
0,37 mm | |
Jeringa manual | |
Válvulas Beckman/Altex, Rheodyne, SSI y Valco |
22 G | |
0,028 mm | |
LC |