Learn More
SGE™ Jeringas con aguja fija estándar Serie II
Código de producto. 10625471
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
25 G
26 G
Incluye:
Protección del émbolo
Émbolo estándar
Cantidad:
10/paq.
6 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 6
Código de producto. 10625471
Marca: SGE™ 005000
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con marca de cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en < ± 1 %
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en un <± 1 %
  • Los émbolos de acero inoxidable se instalan a mano y no son intercambiables ni reemplazables
  • El cuerpo de las jeringas con capacidades de 5 y 10 μl tienen un DE de 6,5 mm, la escala tiene una longitud de 54,1 mm e incluyen una aguja de calibre 26s de 50 mm de longitud
  • El cuerpo de las jeringas con capacidades de 25 y 500 μl tienen un DE de 8 mm, la escala tiene una longitud de 60 mm e incluyen una aguja de calibre 25 de 50 mm de longitud. Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes. Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Borosilicate Glass (Barrel), Vidrio de borosilicato (cuerpo)
Calibre de aguja 25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,5 mm
Incluye Émbolo estándar
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringa para microvolúmenes
Graduaciones Mayor: 10,0 µl, menor: 2,0 µl
Modelo 100F
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 100 μl
Línea de productos SGE
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Bisel fijo
Tipo de conexión Fijo
Graduated Sí