Learn More
SGE™ Jeringas con aguja extraíble estándar serie II
Código de producto. 10645851
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre de aguja:
25 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,5 mm
Cantidad:
1/paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) Cantidad unitSize
10645851 250 μl 25 G 0,5 mm 1/paq. cada uno
10025590 5 μl 26 G 0,47 mm 1/paq. cada uno
10278720 10 μl 26 G 0,47 mm 1/paq. 1 PCS
10288720 10 μl 26 G 0,47 mm 6/paq. paquete de 6
10065620 25 μl 25 G 0,5 mm 1/paq. cada uno
10228820 100 μl 25 G 0,5 mm 1/paq. cada uno
10421031 500 μl 25 G 0,5 mm 1/paq. cada uno
7 options
Código de producto. 10645851
Marca: SGE™ 006050
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con marca de cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en < ± 1 %
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en un <± 1 %
  • Los émbolos de acero inoxidable se instalan a mano y no son intercambiables ni reemplazables
  • El cuerpo de las jeringas con capacidades de 5 y 10 μl tienen un DE de 6,5 mm, la escala tiene una longitud de 54,1 mm e incluyen una aguja de calibre 26s de 50 mm de longitud
  • El cuerpo de las jeringas con capacidades de 25 y 500 μl tienen un DE de 8 mm, la escala tiene una longitud de 60 mm e incluyen una aguja de calibre 25 de 50 mm de longitud. Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes. Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 25 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,5 mm
Incluye Émbolo estándar
Longitud de la aguja (imperial) 1,96 in
Tipo de producto Jeringas con aguja extraíble estándar serie II
Modelo 250R
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 250 μl
Línea de productos SGE
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Bisel extraíble
Tipo de conexión Extraíble
Graduated Sí