Learn More
Trajan™ SolGel-WAX™ GC Capillary Columns
Comprised of Polyethylene Glycol in a Sol-Gel matarix. Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ is a robust, high temperature polar WAX phase recommended fro highly active compounds.
Marca: Trajan™ 054797
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Enlace de polietilenglicol encapsulado en vidrio sintético (SolGel).
- Ideal para mezclas que contengan alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas o aromáticos.
- La tecnología SolGel facilita las interacciones entre la muestra y la fase, reduce el sangrado de la columna y mejora la estabilidad térmica.
- Extremadamente estable e inerte.
- Las columnas se prueban individualmente para garantizar su calidad.
- Sustitutas de todas las columnas de parafina, incluidas las estabilizadas con ácidos o base.
Especificaciones
0,32 mm | |
Análisis de compuestos altamente activos | |
30 °C a 260/280 °C | |
30 m |
Polietilenglicol | |
0,5 μm | |
0,5 μm | |
Polar |