Learn More
SGE™ Revestimiento dividido con lana de cuarzo
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Description
- Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
- Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
- La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
- Promueve la mezcla de analitos y da como resultado una mejor cuantificación
- Proporciona una superficie de gran tamaño que ayuda a la vaporización de muestras líquidas
- Actúa como trampa para recoger residuos no volátiles de la muestra
- Evita que la muestra golpee el fondo del inyector antes de la volatilización
Specifications
Specifications
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 7,85 cm |
| Material de embalaje | Lana de cuarzo |
| Product Type | Revestimiento Split para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,4 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,63 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction