Learn More
SGE™ Revestimiento dividido/sin división con junta cónica individual
Click to view available options
Cantidad:
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
- Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
- La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta cónica individual |
| Cantidad | 25/paq. |
| Longitud (métrico) | 7,85 cm |
| Product Type | Revestimiento con divisiones/sin divisiones para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,4 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,63 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |