Learn More
Trajan™ Empalmes para instrumental Thermo Scientific
FingerTite SilTite proporciona una instalación fácil y una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas
Marca: Trajan™ 0726549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
- Elimina las fugas
- Sin contaminación
- No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
- Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Detector/inyectores | |
Grafito, Vespel | |
Entre 0,10 y 0,25 mm |
Título del producto
Trajan™ Empalmes para instrumental Thermo Scientific > 15 % de grafito/85 % de Vespel; tamaño de columna: Columnas de 0,10 a 0,25 mm de diámetro interno
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido