Learn More
SGK2 Monoclonal Antibody (2F6), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA520931
338.68 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Peptide Sequence: GVEPEDTTST FCGTPEYLAP EVLRKEPYDR AVDWWCLGAV LYEMLHGLPP FYSQDVSQMY ENILHQPLQI PGGRTVAACD LLQSLLHKDQ RQRLGSKADF L
SGK2 Monoclonal antibody specifically detects SGK2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Especificaciones
SGK2 | |
Monoclonal | |
0.2-1.0 mg/mL | |
PBS with no preservative; pH 7.4 | |
Q9HBY8 | |
SGK2 | |
SGK2 (NP_057360, 244 a.a. ∽ 344 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2a κ |
ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
2F6 | |
Unconjugated | |
SGK2 | |
AI098171; AW146006; dJ138B7.2; H-SGK2; Serine/threonine-protein kinase Sgk2; serum/glucocorticoid regulated kinase 2; serum/glucocorticoid-regulated kinase 2; Sgk2; SGK2, serine/threonine kinase 2; Sgkl | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
10110 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.