Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante SH-3000
Procese microplacas, placas y tiras de tubos para PCR y muchos dispositivos de purificación y filtración centrífuga de uso frecuente con el rotor basculante Thermo Scientific™ SH-3000.
3795.00€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Tipo | Rotor con cestillo basculante |
Capacidad | 4 x 750 mL |
Vel. máx | 4.700 rpm |
Radio (métrico) | 185,4 mm (cestillos), 150,2 mm (soportes para microplacas) |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Vel. máx | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15459614
|
Thermo Scientific™
11788 |
750 ml | 4 x 750 mL | 4.700 rpm | 4.575/3.706 x g |
3795.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Procese microplacas, placas y tiras de tubos para PCR y muchos dispositivos de purificación y filtración centrífuga de uso frecuente con el rotor basculante Thermo Scientific™ SH-3000. La amplia variedad de adaptadores disponibles ofrece una capacidad flexible de 1,5 a 500 ml.
Información para pedidos:Los cestillos, las cubiertas de sellado y los soportes para microplacas se venden por separado. Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (SH-3000) y los componentes. En el caso de las juntas tóricas de las cubiertas de sellado (juego de seis), solicite 12995. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas
Incluye:
Cestillos de 750 ml (juego de cuatro), n.º de cat. 11790.
Compatible con:
Series de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC y RC-6 Plus.
Especificaciones
Aluminio | |
4 x 750 mL | |
185,4 mm (cestillos), 150,2 mm (soportes para microplacas) | |
8138 | |
98 mm | |
Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus y Evolution RC | |
Biocontención certificada por CAMR, HPA, Porton Down, Reino Unido |
Rotor con cestillo basculante | |
4.700 rpm | |
91,1 mm (cucharones) | |
135 mm | |
13,2 lb (6 kg) | |
90° | |
Sí |