Learn More
Grant Instruments™ Agitador con incubación compacto
Agitador orbital con incubación de sobremesa versátil y programable ES-20 para mezclar e incubar cultivos y muestras biológicas en una gran variedad de recipientes y matraces.
Marca: Grant Instruments™ ES-20
1947.71 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 14.50000kg
Includes: Solo agitador de incubadora. (Los accesorios, como plataformas, depósitos de baño de plástico, matraces y recipientes, se venden por separado).
Descripción
- Agitador con incubación de sobremesa, programable y versátil para mezclar fluidos biológicos en incubación, muestras, cultivos celulares y tejidos
- Control digital de tiempo, temperatura y velocidad de agitación para ofrecer precisión y repetibilidad
- Construcción resistente y compacta con paneles Plexiglass transparentes de 7 mm de grosor para facilitar la visibilidad del contenido de la cámara
- Diseñada para facilitar el montaje y desmontaje y fácil de desplazar de una ubicación a otra
- Ideal para el crecimiento de cultivos celulares en matraces y otros recipientes y para otras aplicaciones generales de preparación de muestras
Especificaciones
10 mm | |
De 50 a 250 rpm | |
120/230 V | |
340 x 340 x 435 mm | |
340 mm | |
De 1 min a 96 h |
2,5 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
25°C a 42°C | |
435 mm | |
15 kg |