Learn More
Heidolph™ Agitador Vibramax 100
Tienda Heidolph Instruments Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Órbita:
3 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
- La órbita de vibración de 3 mm ofrece resultados excelentes, especialmente en recipientes grandes: permite una mezcla de suave a rugosa de medios viscosos y sólidos
- Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en el mando de control analógico de 150 a 1350 rpm
- El accesorio opcional con rodillos tensores acepta cualquier tamaño de instrumental de vidrio
- Se proporciona una amplia selección de accesorios para el uso de varios recipientes y tamaños
- Un temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y se puede establecer entre 1 y 120 minutos. Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma acústica y se detiene el funcionamiento
Specifications
Specifications
| Órbita | 3 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 2 kg |
| Intervalo de velocidad | De 150 a 1350 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 31 W |
| Tipo de producto | Agitador |
| Capacidad portante (imperial) | 4.4 lb. |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 60529, IP 30 |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 220 x 220 mm |
| Modelo | Vibramax 100 |
| Incluye | Temporizador y protección contra sobrecalentamiento |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction