Learn More
Heidolph™ Agitador Vibramax 110
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 150 a 1350 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 2 kg |
| Intervalo de velocidad | De 150 a 1350 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de producto | Agitador |
| Modelo | Vibramax 110 |