Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Click to view available options
Admite:
1 L
Capacidades media: 51 L
Gran capacidad: 115 L
Incluye:
Cable USB
Calificación de la instalación/calificación operativa (IQ/OQ)
Con cable USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La combinación de agitador e incubadora hace que estos instrumentos sean ideales para la célula procedimientos de cultivo
- La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión
- La circulación forzada de aire asegura una temperatura uniforme dentro de la cámara
- Ajusta y visualiza fácilmente la temperatura y la velocidad en el digital pantalla
- La plataforma retráctil exclusiva permite cargar y descargar fácilmente
- El movimiento orbital de agitación asegura una mezcla uniforme mientras promueve el crecimiento bacteriano
- Todos los modelos disponen de un temporizador que se puede ajustar desde 1 segundo a 9 días
- Una vez que el temporizador haya contado, sonará una alarma y la acción de sacudida se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando
- La plataforma retráctil permite acceder fácilmente a las muestras de la parte posterior de la incubadora, pero se bloquea de forma segura durante el funcionamiento
- La conexión USB integrada y el software dedicado permiten la supervisión a largo plazo de La temperatura de la incubadora a través de un PC
- Modelos que incluyen IQ/OQ (cualificación de instalación/cualificación operativa) la documentación cumple con los requisitos de la agencia reguladora
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 16 mm (0,625 in) |
| Requisitos eléctricos | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 60°C Máx. |
| Admite | Capacidades media: 51 L |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 140°F máx |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 33,5 x 33,5 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 47,4 x 45 x 52,2 cm |
| Altura (imperial) | 20.6 in. |
| Altura (métrico) | 52.2 cm |
| Mostrar más |