Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Shaker and incubator combination makes this SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideal for cell culture procedures.
Marca:  Cole-Parmer™ 79520-18
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15847894
  • 9760.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La combinación de agitador e incubadora hace que estos instrumentos sean ideales para la célula procedimientos de cultivo
  • La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión
  • La circulación forzada de aire asegura una temperatura uniforme dentro de la cámara
  • Ajusta y visualiza fácilmente la temperatura y la velocidad en el digital pantalla
  • La plataforma retráctil exclusiva permite cargar y descargar fácilmente
  • El movimiento orbital de agitación asegura una mezcla uniforme mientras promueve el crecimiento bacteriano
  • Todos los modelos disponen de un temporizador que se puede ajustar desde 1 segundo a 9 días
  • Una vez que el temporizador haya contado, sonará una alarma y la acción de sacudida se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando
  • La plataforma retráctil permite acceder fácilmente a las muestras de la parte posterior de la incubadora, pero se bloquea de forma segura durante el funcionamiento
  • La conexión USB integrada y el software dedicado permiten la supervisión a largo plazo de La temperatura de la incubadora a través de un PC
  • Modelos que incluyen IQ/OQ (cualificación de instalación/cualificación operativa) la documentación cumple con los requisitos de la agencia reguladora
Especificaciones
Especificaciones
16 mm (0,625 in)
230 V
Gran capacidad: 115 L
50 Hz
46,5 x 62,3 x 39,5 cm
39.5 cm
46.5 cm
62.3 cm
Digital
Calificación de la instalación/calificación operativa (IQ/OQ)
De 30 a 300 rpm
60°C Máx.
140°F máx
52,6 x 39 cm
15.6 in.
18.3 in.
24.5 in.
SI600/IQOQ
Aplicaciones de cultivo celular
De 1 s a 9 días