Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator
Código de producto. p-7184907
Click to view available options
Admite:
1 L
Capacidades media: 51 L
Gran capacidad: 115 L
Incluye:
Cable USB
Calificación de la instalación/calificación operativa (IQ/OQ)
Con cable USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10257954
Marca: Cole-Parmer™ 7952004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Shaker and incubator combination makes this SI-200 Series Stuart™ Shaking Incubator ideal for cell culture procedures.
Esta combinación de agitador e incubadora es perfecta para científicos que realizan procedimientos de cultivo de células, especialmente en aplicaciones de cultivo en suspensión. Es lo bastante compacto como para colocarse en la mesa del laboratorio.
El agitador proporciona una agitación orbital, ajustable entre 30 y 300 rpm con una acción de arranque suave. La velocidad de agitación se controla mediante un microprocesador y se configura a través del panel de control LED digital. El incubador también incorpora un temporizador digital versátil que se puede configurar con un intervalo entre 1 segundo y 9 días. Cuando el temporizador llegue a cero, la acción de agitación se detendrá y sonará una alerta, como aviso de seguridad de que la incubadora seguirá funcionando.
  • Agitador e incubadora combinados
  • Ventanas acrílicas ahumadas para facilitar la visualización de las muestras
  • Pantalla digital de temperatura y velocidad; temporizador integrado
  • Plataforma retráctil exclusiva para una cómoda carga y descarga
  • Gradillas para tubos de ángulo ajustable, pendientes de patente
  • Sistema de acoplamiento Magnalock disponible
  • Comunicaciones habilitadas para medición de temperatura externa
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 350 W
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Vataje 350 W
Admite 1 L
Tipo de producto Incubadora de agitación
Frecuencia 50 Hz
Diámetro (métrico) 16 mm
Pantalla Digital
Incluye Con cable USB