Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos y tres vías
Código de producto. 10018270 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
PVDF
Polipropileno, polietileno
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
diámetro de manguera de 5 a 7 mm
diámetro de manguera de 7 a 9 mm
diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Anchura global (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10018270
Marca: Buerkle™ 86060060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas válvulas para la transferencia de líquidos o gases con el fin de liberar, bloquear o cambiar la dirección del flujo. Las válvulas de dos y tres vías Buerkle™ están disponibles en construcción de PVDF y de PP/PE para una gran variedad de aplicaciones.
Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
Válvulas de tres vías de PVDF:
  • excelente resistencia química, transparente, aptas para alimentos
  • Temperatura de funcionamiento: De +0 hasta +40 °C Resistente a la compresión máx 1 bar
  • Con placa de montaje para facilitar la instalación
Válvulas de tres vías PP/PE:
  • para uso industrial, rojo/blanco
  • Temperatura de funcionamiento: De +5 a +40 °C
  • Resistente a una compresión máx. de 1 bar
  • Con placa de montaje para facilitar la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con diámetro de manguera de 5 a 7 mm
Incluye Placa de montaje
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 40 °C
Material Polipropileno, polietileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 5 °C
Anchura global (métrico) 4 mm
Tipo Válvula de 3 vías
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt