Learn More
Buerkle™ Válvulas de dos y tres vías
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Material:
PVDF
Polipropileno, polietileno
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm de diámetro
diámetro de manguera de 5 a 7 mm
diámetro de manguera de 7 a 9 mm
diámetro de manguera de 9 a 11 mm
Anchura global (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Descripción
Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
Válvulas de tres vías de PVDF:
- excelente resistencia química, transparente, aptas para alimentos
- Temperatura de funcionamiento: De +0 hasta +40 °C Resistente a la compresión máx 1 bar
- Con placa de montaje para facilitar la instalación
Válvulas de tres vías PP/PE:
- para uso industrial, rojo/blanco
- Temperatura de funcionamiento: De +5 a +40 °C
- Resistente a una compresión máx. de 1 bar
- Con placa de montaje para facilitar la instalación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/EC |
| Color | Rojo/blanco |
| Para utilizar con | diámetro de manguera de 9 a 11 mm |
| Incluye | Placa de montaje |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 40 °C |
| Material | Polipropileno, polietileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 5 °C |
| Anchura global (métrico) | 8 mm |
| Tipo | Válvula de 3 vías |
| Mostrar más |